Imprimer
Choline hydrogénotartrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethan-1-aminium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, Choline acid tartrate, CBT, 2-(Hydroxyethyl)trimethylammonium bitartrate, Choline bitartrate
C0553-25G C0553-500G
TCIAC0553-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0553-25G TCIAC0553-500G
Choline hydrogénotartrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Choline hydrogénotartrate
Formule: C₉H₁₉NO₇
MW: 253.25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036332
Numéro CAS: 87-67-2
EINECS: 201-763-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcf4f82c5f57690ad194f7eecf6fb79fac634fad&vid=fcf4f82c5f57690ad194f7eecf6fb79fac634fad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +16.5 to +17.5 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency