Imprimer
Méthanetricarboxylate de triéthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
139630250 139631000
ACRO139630250EA 111 EUR
ACRO139630250 ACRO139631000
Méthanetricarboxylate de triéthyle 98%
Méthanetricarboxylate de triéthyle
Formule: C₁₀H₁₆O₆
Point d'ébullition: 253 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 29 °C
Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009150
Numéro CAS: 6279-86-3
EINECS: 228-477-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %