Imprimer
Glycinate de tert-butyle chlorhydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Gly-OtBu.HCl, Glycine tert-butyl ester hydrochloride, H-Gly-OtBu·HCl
G0254-1G G0254-25G G0254-5G
TCIAG0254-1GEA 18.7 EUR
TCIAG0254-1G TCIAG0254-25G TCIAG0254-5G
Glycinate de tert-butyle chlorhydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Glycinate de tert-butyle chlorhydrate
Formule: C₆H₁₄ClNO₂
MW: 167.64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058255
Numéro CAS: 27532-96-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e4627e012a974078c3256c59e330c63e34c5929&vid=7e4627e012a974078c3256c59e330c63e34c5929&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %