Imprimer
Diméthylamine 2 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H27665.AE H27665.AU
H27665.AEEA 95.6 EUR
H27665.AE H27665.AU
Diméthylamine 2 M dans le THF
Diméthylamine
CAS No.: 124-40-3 Molecular Formula: C2H7N Formula Weight: 45.08 Flash Point: -36°(-33°F) Boiling Point: ca 60° Beilstein Reference: 605257 Merck Reference: 14,3228 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00008288
Formule: C₂H₇N
Point d'ébullition: ∼60 °C
Densité: 0.85
Point d'éclair: –36 °C (–33 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008288
Numéro CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3228