Diméthylamine 2 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
388381000
388388000
388381000.EA
95.6
EUR
388381000.
388388000.
Diméthylamine 2 M dans le THF, AcroSeal®
Diméthylamine
Formule:
C₂H₇N Densité: 0.85 g/cm³ Point d'éclair: –36 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008288 Numéro CAS: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 ONU: 2924 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Strength | 1.8 to 2.2 M |