Imprimer
2-Cyano-3-éthoxyacrylate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 2-Cyano-3-Ethoxyacrylate
A12366.0B A12366.18 A12366.30
A12366.0BEA 350 EUR
A12366.0B A12366.18 A12366.30
2-Cyano-3-éthoxyacrylate d'éthyle ≥98%
2-Cyano-3-éthoxyacrylate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 94-05-3 Molecular Formula: C8H11NO3 Formula Weight: 169.18 Flash Point: 130°(266°F) Melting Point: 47-52° Boiling Point: 190-191°/30mm Beilstein Reference: 878814 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00009136
Formule: C₈H₁₁NO₃
Point d'ébullition: 190…191 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 47…52 °C
Point d'éclair: 130 °C (266 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009136
Numéro CAS: 94-05-3
EINECS: 202-299-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III