Imprimer
3-Méthyloxétanne-3-méthanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B25111.14 B25111.22
B25111.14EA 70.5 EUR
B25111.14 B25111.22
3-Méthyloxétanne-3-méthanol ≥97%
3-Méthyloxétanne-3-méthanol
Purity: 97% CAS No.: 3143-02-0 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 79-80°/40mm Beilstein Reference: 102773 MDL No.: MFCD00010273
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 79…80 °C (40 mmHg)
Densité: 1,024
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Numéro MDL: MFCD00010273
Numéro CAS: 3143-02-0