Imprimer
5-Oxo-L-proline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: L-Pyroglutamic Acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, H-Pyr-OH, (S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
L11711.14 L11711.22 L11711.36
L11711.14EA 25 EUR
L11711.14 L11711.22 L11711.36
5-Oxo-L-proline ≥98%
5-Oxo-L-proline
Purity: 98+% CAS No.: 98-79-3 Molecular Formula: C5H7NO3 Formula Weight: 129.12 Melting Point: 158-162° Beilstein Reference: 82132 Merck Reference: 14,8001 Optical Rotation: -10.5° (c=5 in water) MDL No.: MFCD00005272
Formule: C₅H₇NO₃
Point de fusion: 158…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005272
Numéro CAS: 98-79-3
EINECS: 202-700-3
Merck Index: 14,8001