Imprimer
2-Amino-4-phényl-3-thénoate d'éthyle 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-Amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
H31867.03 H31867.09
H31867.03EA 26.5 EUR
H31867.03 H31867.09
2-Amino-4-phényl-3-thénoate d'éthyle 96%
2-Amino-4-phényl-3-thénoate d'éthyle
Purity: 96% CAS No.: 4815-36-5 Molecular Formula: C13H13NO2S Formula Weight: 247.32 Physical Form: Crystalline solid Appearance: Yellow Melting Point: 90-94° MDL No.: MFCD00126391
Formule: C₁₃H₁₃NO₂S
MW: 247.32 g/mol
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126391
Numéro CAS: 4815-36-5