Imprimer
Acide pyrrole-3-carboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H55383.MD H55383.03 H55383.06
H55383.MDEA 47.3 EUR
H55383.MD H55383.03 H55383.06
Acide pyrrole-3-carboxylique ≥98%
Acide pyrrole-3-carboxylique
Purity: 98+% CAS No.: 931-03-3 Molecular Formula: C5H5NO2 Formula Weight: 111.10 Beilstein Reference: 108642 MDL No.: MFCD00800594
Formule: C₅H₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800594
Numéro CAS: 931-03-3