Imprimer
Acide orotique, anhydre 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
B25349.36 B25349.22
B25349.36EA 298 EUR
B25349.36 B25349.22
Acide orotique, anhydre 97%
Acide orotique
Purity: 97% CAS No.: 65-86-1 Molecular Formula: C5H4N2O4 Formula Weight: 156.10 Melting Point: 344-347° MDL No.: MFCD00006027
Formule: C₅H₄N₂O₄
MW: 156.10 g/mol
Point de fusion: 344…347 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006027
Numéro CAS: 65-86-1
EINECS: 200-619-8