Imprimer
Diéthoxyphosphinylformiate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Ethyl (diethoxyphosphoryl)formate, Phosphonoformic acid, triethyl ester, Ethyl diethoxyphosphinylformate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43410.0010 8.43410.0100
8.43410.0010EA 0 EUR
8.43410.0010 8.43410.0100
Diéthoxyphosphinylformiate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Diéthoxyphosphinylformiate d'éthyle
Formule: C₇H₁₅O₅P
MW: 210.166 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009108
Numéro CAS: 1474-78-8
EINECS: 216-016-8