Imprimer
Phosphonoacétate de triéthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
A14120.0E A14120.22 A14120.36
A14120.0EEA 735 EUR
A14120.0E A14120.22 A14120.36
Phosphonoacétate de triéthyle ≥98%
Phosphonoacétate de triéthyle
Purity: 98+% CAS No.: 867-13-0 Molecular Formula: C8H17O5P Formula Weight: 224.19 Flash Point: 165°(329°F) Refractive Index: 1.4310 Melting Point: -24° Boiling Point: 260-262° Beilstein Reference: 1343714 MDL No.: MFCD00009177
Formule: C₈H₁₇O₅P
MW: 224.19 g/mol
Point d'ébullition: 260…262 °C
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.125
Point d'éclair: 165 °C (329 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009177
Numéro CAS: 867-13-0
EINECS: 212-757-6