Imprimer
Phosphonoacétate de triéthyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
139701000 139705000 139700025
ACRO139701000EA 50.6 EUR
ACRO139701000 ACRO139705000 ACRO139700025
Phosphonoacétate de triéthyle 97%
Phosphonoacétate de triéthyle
Formule: C₈H₁₇O₅P
MW: 224.19 g/mol
Point d'ébullition: 260…262 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.13 g/cm³
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009177
Numéro CAS: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acid value ≤2 mg KOH/g