Imidazolidine-2-one hémihydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-Imidazolidone hemihydrate
A17666.0B
A17666.30
A17666.0BEA
79.2
EUR
A17666.0B
A17666.30
Imidazolidine-2-one hémihydraté ≥98%
Imidazolidine-2-one hémihydraté
Purity: 98+%
CAS No.: 121325-67-5
Molecular Formula: C3H6N2O.0.5H2O
Formula Weight: 95.10 (86.09anhy)
Melting Point: 55°
MDL No.: MFCD02662355
Formule:
C₃H₆N₂O·0.5H₂O MW: 95.10 g/mol (86.09 anhy) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02662355 Numéro CAS: 121325-67-5 EINECS: 204-436-4 |