Imprimer
Diméthacrylate d'éthylène ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
Stabilization: Stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
44151.18 44151.30 44151.A1 44151.A6
44151.18EA 37.6 EUR
44151.18 44151.30 44151.A1 44151.A6
Diméthacrylate d'éthylène ≥98% stabilisé
Diméthacrylate d'éthylène
Stabilized with 100 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 97-90-5 Molecular Formula: C10H14O4 Formula Weight: 198.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.051 Refractive Index: 1.4540 Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: 83-85°/1mm Beilstein Reference: 1776663 MDL No.: MFCD00008590
Crosslinking monomer
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198.21 g/mol
Point d'ébullition: 83…85 °C (1 mmHg)
Densité: 1.051
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008590
Numéro CAS: 97-90-5
EINECS: 202-617-2