Imprimer
Molybdenum standard solution, 5,000 mg/L Mo in 2 M nitric acid (de (NH₄)₆Mo₇O₂₄.4H₂O) étalon pour SAA
Fournisseur: Bernd Kraft
KRAF03658.2000EA 135 EUR
KRAF03658.2000
Molybdenum standard solution, 5,000 mg/L Mo in 2 M nitric acid (de (NH₄)₆Mo₇O₂₄.4H₂O) étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de molybdénum
Certifications: Traçabilité NIST