Imprimer
Acide tétradécylphosphonique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A17511.03 A17511.06 A17511.14
A17511.03EA 90.6 EUR
A17511.03 A17511.06 A17511.14
Acide tétradécylphosphonique ≥98%
Acide tétradécylphosphonique
Purity: 98% CAS No.: 4671-75-4 Molecular Formula: CH3(CH2)13P(O)(OH)2 Formula Weight: 278.37 MDL No.: MFCD00015834
Formule: C₁₄H₃₁O₃P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015834
Numéro CAS: 4671-75-4
EINECS: 225-118-1