Imprimer
Acide octylphosphonique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
20651.03 20651.06
20651.03EA 72 EUR
20651.03 20651.06
Acide octylphosphonique ≥98%
Acide octylphosphonique
Purity: 98% CAS No.: 4724-48-5 Molecular Formula: C8H19O3P Formula Weight: 194.21 Physical Form: Crystalline Melting Point: 100-102° Beilstein Reference: 1764242 MDL No.: MFCD00015841
Formule: C₈H₁₉O₃P
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015841
Numéro CAS: 4724-48-5
EINECS: 225-218-5