8-Bromoisoquinoleine
Fournisseur: Cayman Chemical
10007082-1
10007082-500
CAYM10007082-1EA
120
EUR
CAYM10007082-1
CAYM10007082-500
8-Bromoisoquinoleine
8-Bromoisoquinoleine
Formule:
C₉H₆BrN |
Numéro MDL:
MFCD04973298 Numéro CAS: 63927-22-0 |