Imprimer
7-Bromoisoquinoleine
Fournisseur: Cayman Chemical
10007081-1 10007081-500
CAYM10007081-1EA 195 EUR
CAYM10007081-1 CAYM10007081-500
7-Bromoisoquinoleine
7-Bromoisoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
Numéro MDL: MFCD07368661
Numéro CAS: 58794-09-5