Imprimer
2-(4-tert-Butylphényl)ethanol 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L13611.06 L13611.14
L13611.06EA 57 EUR
L13611.06 L13611.14
2-(4-tert-Butylphényl)ethanol 96%
2-(4-tert-Butylphényl)ethanol
Purity: 96% CAS No.: 5406-86-0 Molecular Formula: C12H18O Formula Weight: 178.28 Refractive Index: 1.5209 Melting Point: 31-35° Boiling Point: 141-143°/15mm Beilstein Reference: 2246595 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00236023
Formule: C₁₂H₁₈O
Point d'ébullition: 141…143 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 31…35 °C
Densité: 0.975
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236023
Numéro CAS: 5406-86-0
EINECS: 410-020-5
ADR: 9,III