Imprimer
7-Chloro-p-cymène 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-4-isopropylbenzene
L11839.06 L11839.03
L11839.06EA 59.8 EUR
L11839.06 L11839.03
7-Chloro-p-cymène 95%
7-Chloro-p-cymène
Purity: 95% CAS No.: 2051-18-5 Molecular Formula: C10H13Cl Formula Weight: 168.67 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5230 Odour: Pungent Boiling Point: 119-120°/35mm Beilstein Reference: 907207 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00018885
Formule: C₁₀H₁₃Cl
Point d'ébullition: 119…120 °C (35 mmHg)
Densité: 1.020
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018885
Numéro CAS: 2051-18-5
EINECS: 218-114-6
ONU: 3265
ADR: 8,II