Imprimer
1-Nitro-2-(octyloxy)benzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A17320.14 A17320.06
A17320.14EA 235 EUR
A17320.14 A17320.06
1-Nitro-2-(octyloxy)benzène ≥98%
1-Nitro-2-(octyloxy)benzène
Purity: 98% CAS No.: 37682-29-4 Molecular Formula: C14H21NO3 Formula Weight: 251.32 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5110 Boiling Point: 163-165°/2mm Beilstein Reference: 2529905 MDL No.: MFCD00014693
Formule: C₁₄H₂₁NO₃
Point d'ébullition: 163…165 °C (2 mmHg)
Densité: 1,04
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014693
Numéro CAS: 37682-29-4
EINECS: 253-623-7