Bromure d'éthylmagnésium 3 M dans l'éther
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
CAS No.: 925-90-6
Molecular Formula: C2H5BrMg
Formula Weight: 133.28
Physical Form: Liquid
Density: 1.020
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow to brown
Odour: Ether-like
Melting Point: -116.3°
Boiling Point: 34.6°
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00000043
Formule:
C₂H₅BrMg Point d'ébullition: 34,6 °C Point de fusion: –116,3 °C Densité: 1,020 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000043 Numéro CAS: 925-90-6 EINECS: 213-127-3 ONU: 3399 ADR: 4.3,I |