Imprimer
Bromure d'éthylmagnésium 40% 3 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
347291000 347298000
347291000.EA 99.4 EUR
347291000. 347298000.
Bromure d'éthylmagnésium 40% 3 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Bromure d'éthylmagnésium
Formule: C₂H₅BrMg
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000043
Numéro CAS: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Solution
Titration Grignard 2.80 to 3.20 M