Imprimer
Bromure d'éthylmagnésium 0.9 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
210471000 210478000
210471000.EA 60.3 EUR
210471000. 210478000.
Bromure d'éthylmagnésium 0.9 M dans le THF, AcroSeal®
Bromure d'éthylmagnésium
Formule: C₂H₅BrMg
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000043
Numéro CAS: 925-90-6
EINECS: 213-127-3
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown to grey-brown to brown-black Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.85 to 1.15 M