Acide tétrachloroaurique (III) (40 - 44% Au) (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
44744.NB
44744.NH
44744.NBEA
825
EUR
44744.NB
44744.NH
Acide tétrachloroaurique (III) (40 - 44% Au) (p/p) en solution aqueuse
Acide tétrachloroaurique (III)
CAS No.: 16903-35-8
Molecular Formula: HAuCl4
Formula Weight: 339.79
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Orange
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011322
Formule:
HAuCl₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011322 Numéro CAS: 16903-35-8 EINECS: 240-948-4 ONU: 3264 ADR: 8,III |