4,4''-Diamino-p-terphenyl 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L05403.03
L05403.06
L05403.03EA
98.1
EUR
L05403.03
L05403.06
4,4''-Diamino-p-terphenyl 95%
4,4''-Diamino-p-terphenyl
Purity: 95%
CAS No.: 3365-85-3
Molecular Formula: C18H16N2
Formula Weight: 260.34
Melting Point: 244-250°
Beilstein Reference: 2120295
Formule:
C₁₈H₁₆N₂ Point de fusion: 244…250 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051532 Numéro CAS: 3365-85-3 |