Imprimer
(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0704-25ML H0704-5ML
TCIAH0704-25MLEA 126 EUR
TCIAH0704-25ML TCIAH0704-5ML
(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate de méthyle ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate de méthyle
Formule: C₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 76°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00064461
Numéro CAS: 53562-86-0
EINECS: 258-628-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3aade76716b0640ab6d420c25c83081ebb34a76&vid=f3aade76716b0640ab6d420c25c83081ebb34a76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +24.0 deg (neat)