Imprimer
3-Hydroxybutyrate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B21521.14 B21521.22
B21521.14EA 41.3 EUR
B21521.14 B21521.22
3-Hydroxybutyrate d'éthyle ≥98%
3-Hydroxybutyrate d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 5405-41-4 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 64°(148°F) Refractive Index: 1.4210 Boiling Point: 169-171° Beilstein Reference: 1446190 MDL No.: MFCD00004545
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'ébullition: 169…171 °C
Densité: 1,013
Point d'éclair: 64 °C (148 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004545
Numéro CAS: 5405-41-4
EINECS: 226-456-2