Imprimer
Copper(II) iodate, anhydre ≥95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Copper iodate
89459.04 89459.09 89459.18
89459.04EA 90 EUR
89459.04 89459.09 89459.18
Copper(II) iodate, anhydre ≥95%
Copper(II) iodate
Purity: 95% CAS No.: 13454-89-2 Molecular Formula: Cu(IO3)2 Formula Weight: 413.35 Physical Form: Powder Density: 5.241 Melting Point: dec. UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00016055
Formule: CuI₂O₆
Point de fusion: Dec.
Densité: 5.241
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016055
Numéro CAS: 13454-89-2
ONU: 1479
ADR: 5.1,II