Diethyl decylphosphonate ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L13038.06
L13038.14
L13038.06EA
63.6
EUR
L13038.06
L13038.14
Diethyl decylphosphonate ≥97%
Diethyl decylphosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 16165-68-7
Molecular Formula: C14H31O3P
Formula Weight: 278.38
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 128-130°/0.2mm
MDL No.: MFCD00015593
Formule:
C₁₄H₃₁O₃P Point d'ébullition: 128…130 °C (0.2 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015593 Numéro CAS: 16165-68-7 |