Imprimer
Acide 3-(3,4-difluorophényl)propionique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H26185.03 H26185.06
H26185.03EA 19.7 EUR
H26185.03 H26185.06
Acide 3-(3,4-difluorophényl)propionique ≥98%
Acide 3-(3,4-difluorophényl)propionique
Purity: 98% CAS No.: 161712-75-0 Molecular Formula: C9H8F2O2 Formula Weight: 186.16 Melting Point: 49-53° MDL No.: MFCD00799520
Formule: C₉H₈F₂O₂
Point de fusion: 49…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799520
Numéro CAS: 161712-75-0