Imprimer
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L19773.03 L19773.06 L19773.MD
L19773.03EA 70.6 EUR
L19773.03 L19773.06 L19773.MD
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid ≥97%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 737000-76-9 Molecular Formula: C7H7BF2O3 Formula Weight: 187.94 Melting Point: 112-115° MDL No.: MFCD03095353
Formule: C₇H₇BF₂O₃
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095353
Numéro CAS: 737000-76-9