Imprimer
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
H26064.06 H26064.03
H26064.06EA 57.5 EUR
H26064.06 H26064.03
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 78495-63-3 Molecular Formula: C7H8BFO3 Formula Weight: 169.95 Melting Point: 124-126° MDL No.: MFCD02179483
Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169.95 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179483
Numéro CAS: 78495-63-3