Fluorure 1000 mg/L dans l'eau (de NaF) étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Fournisseur: Bernd Kraft
04309.0000
04309.1000
KRAF04309.0000EA
38.3
EUR
KRAF04309.0000
KRAF04309.1000
Fluorure 1000 mg/L dans l'eau (de NaF) étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Étalons
Étalons anioniques
Standards de fluorure
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST