Imprimer
Tris(2-méthylphényl)phosphine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
MB00147.1 MB00147EA MB00147EE
MAYBMB00147.1EA 0 EUR
MAYBMB00147.1 MAYBMB00147EA MAYBMB00147EE
Tris(2-méthylphényl)phosphine
Tris(2-méthylphényl)phosphine
Formule: C₂₁H₂₁P
MW: 304.37 g/mol
Point d'ébullition: 187…192 °C (0.05 mmHg)
Point de fusion: 125.5
Numéro MDL: MFCD00008514
Numéro CAS: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9