Imprimer
Urée, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., USP pharmaceutical_ingredient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
1.08432.5000 1.08432.9029
1.08432.5000EA 1240 EUR
1.08432.5000 1.08432.9029
Urée, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., USP pharmaceutical_ingredient, SAFC®
Urée
Formule: NH₂CONH₂
MW: 60.06 g/mol
Point d'ébullition: 197
Point de fusion: 132.7
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
ATTEINDRE: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM