Imprimer
Thermomètres alimentaires HACCP, testo 103 et testo 104
Fournisseur: TESTO
0563.0104 0560.0103
620-1883EA 102 EUR
620-1883 620-1882
Thermomètres alimentaires HACCP, testo 103 et testo 104
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces deux thermomètres sont conçus pour des mesures ponctuelles dans l'industrie alimentaire. Ils facilitent en outer la réalisation des contrôles. Le 620-1883, repliable et étanche, est doté de fonctions supplémentaires telles que le gel 'HOLD' (automatique ou non) et l'affichage des valeurs minimale/maximale.
  • Pratiques et compacts - formats de poche: 115 mm (620-1882)
  • 620-1883 à nettoyage à l'eau courante (IP 65)
  • Affichage LCD une ligne et mise hors tension automatique
  • Protocole d'étalonnage en usine un point à 35 °C
Sondes NTC repliables.
Conformité d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP) et EN 13485.
Certifications: Conformité d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP) et EN 13485.