Imprimer
Réfractomètres d'Abbe
Fournisseur: Atago
ATAG1228EA 9930 EUR
ATAG1228 ATAG1217 ATAG1227
Réfractomètres d'Abbe
Réfractomètres Réfractomètres de paillasse
Ces réfractomètres Abbe répondent aux exigences des mesures de routine.
Longueurs d'onde simples et températures standard mesurées sur des gammes étendues, à des températures élevées pour des échantillons solides (films, feuilles de plastique) ...