Imprimer
Tuyaux en PVC
Fournisseur: BURKLE
8802-0612 8876-1016 8802-1218 8802-1016 8802-1320 8876-0612
BURK8802-0612EA 46.3 EUR
BURK8802-0612 BURK8876-1016 BURK8802-1218 BURK8802-1016 BURK8802-1320 BURK8876-0612
Tuyaux en PVC
Tuyaux Transfer Tubing
Tuyau de pression avec armature textile.
  • Transparence durable
  • Haute flexibilité
  • Haute résistance aux produits chimiques
  • Excellente résistance au vieillissement et à l'abrasion
  • Ecologique
  • Sans cadmium
Température de service: −20...+60 °C
Dureté (Shore A): 70
Certifications: Qualité alimentaire selon la Directive CE 1935/2004.
Label TÜV