Imprimer
Gants pour boîtes à gants, néoprène, 203 mm
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H500250544 H500250546
BELAH500250544EA 732 EUR
BELAH500250544 BELAH500250546
Gants pour boîtes à gants, néoprène, 203 mm
Gants
These neoprene gauntlets protect the user from penetration by liquid, gas or solid substances.
  • Construction en une seule pièce, sans couture
  • Disponibles en version standard (néoprène non lié) ou version économique (néoprène lié)
  • Besoin de colliers de serrage pour maintenir les gants en place
Les gants sont compatibles avec la boîte à gants Scienceware® BELAH50025-0000.