Imprimer
Système d'électroporation, AgilePulse™ in vivo
Fournisseur: BTX
47-0400N 47-0500N
731-0341EA 23260 EUR
731-0341 731-0360
Système d'électroporation, AgilePulse™ in vivo
Systèmes d'électroporation Électroporateurs
L'introduction efficace de vaccins à ADN représente un moyen sûr et performant de stimuler une réaction immunitaire qui reconnaît et élimine les molécules cible dans le corps. Toutefois, les systèmes d'injection traditionnels des vaccins à ADN souffrent d'un manque d'efficacité. Le système BTX AgilePulse™ in vivo utilisé pour le développement de vaccins et la thérapie génique offre une solution d'électroporation intradermique/intramusculaire destinée à fournir une efficacité de transfection maximale. Le système AgilePulse™ in vivo peut être acheté avec un logiciel prenant en charge les applications intradermiques (ID) et intramusculaires (IM).
Pour les applications de vaccins, la vaccination à ADN à travers la couche cutanée est préférable car il s'agit d'un site actif au niveau immunologique qui est facilement accessible. Après l'injection directe de l'ADN plasmidique dans la couche cutanée, une séquence programmée d'impulsions électriques est appliquée à l'aide d'aiguilles miniatures parallèles formant un réseau d'électrodes afin de favoriser l'absorption cellulaire et la transfection. L'expression génétique dans la peau est 100 fois plus élevée lorsque l'injection est améliorée par électroporation par rapport à une simple injection d'ADN plasmidique.
Information de livraison: Chaque système complet AgilePulse™ in vivo (intradermique) comprend un générateur d'impulsions ID AgilePulse™, manche de barrette d'aiguilles parallèles, 4×2 mm barrette d'aiguilles avec espace de 4 mm (3 chacune), 6×2 mm barrette d'aiguilles avec espace de 4 mm (3 chacune), câbles et manuel d'utilisation. Chaque système complet AgilePulse™ in vivo (intramusculaire) comprend un générateur d'impulsions IM AgilePulse™, manche de barrette d'aiguilles parallèles, 6×10 mm barrette d'aiguilles avec espace de 6 mm (3 chacune), 4×5 mm barrette d'aiguilles avec espace de 4 mm (3 chacune), câbles et manuel d'utilisation.