Titanium standard solution, concentrate, 1,000 Ti in water (de (NH₄)₂TiF₆) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Fournisseur: Merck
Titrisol®
1.09829.0001EA
93
EUR
1.09829.0001
Titanium standard solution, concentrate, 1,000 Ti in water (de (NH₄)₂TiF₆) Titrisol® étalon pour SAA, Supelco®
Étalons
Étalons cationiques
Standards de titane