Imprimer
2-Méthyl-1,3-dithianne ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L00209.06 L00209.14
L00209.06EA 65.4 EUR
L00209.06 L00209.14
2-Méthyl-1,3-dithianne ≥98%
2-Méthyl-1,3-dithianne
Purity: 98% CAS No.: 6007-26-7 Molecular Formula: C5H10S2 Formula Weight: 134.25 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5615 Boiling Point: 78-80°/9mm Beilstein Reference: 102766 MDL No.: MFCD00014652
Formule: C₅H₁₀S₂
MW: 134.27 g/mol
Point d'ébullition: 78…80 °C (9 mmHg)
Densité: 1.212
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014652
Numéro CAS: 6007-26-7
EINECS: 227-859-6