Imprimer
4-tert-Butylcalix[8]arene 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B21443.03 B21443.06 B21443.14
B21443.03EA 23.7 EUR
B21443.03 B21443.06 B21443.14
4-tert-Butylcalix[8]arene 96%
4-tert-Butylcalix[8]arene
Purity: 96% CAS No.: 68971-82-4 Molecular Formula: C88H112O8 Formula Weight: 1297.87 Melting Point: 411-412° Beilstein Reference: 2612052
Formule: C₈₈H₁₁₂O₈
MW: 1297.85 g/mol
Point de fusion: 411…412 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075392
Numéro CAS: 68971-82-4