Imprimer
4-tert-Butylcalix[6]arene 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L14473.03 L14473.06 L14473.14
L14473.03EA 30.4 EUR
L14473.03 L14473.06 L14473.14
4-tert-Butylcalix[6]arene 96%
4-tert-Butylcalix[6]arene
Purity: 96% CAS No.: 78092-53-2 Molecular Formula: C66H84O6 Formula Weight: 973.40 Melting Point: 377-381° Beilstein Reference: 2611918
Formule: C₆₆H₈₄O₆
Point de fusion: 377…381 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075464
Numéro CAS: 78092-53-2