Imprimer
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (S)-BINOL, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
L08423.03 L08423.06 L08423.14
L08423.03EA 32.1 EUR
L08423.03 L08423.06 L08423.14
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol ≥99%
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Purity: 99% CAS No.: 18531-99-2 Molecular Formula: C20H14O2 Formula Weight: 286.33 Odour: Characteristic Melting Point: 206-211° Beilstein Reference: 3592999 Merck Reference: 14,1226 Optical Rotation: -34.5 (c=1 in THF) UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004068
Formule: C₂₀H₁₄O₂
Point de fusion: 206…211 °C
Densité: 1.301
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19441803
Numéro CAS: 18531-99-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1226