Imprimer
Ethyl phenylsulphonylacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1306-25G P1306-5G
TCIAP1306-25GEA 183 EUR
TCIAP1306-25G TCIAP1306-5G
Ethyl phenylsulphonylacetate ≥98.0% (par GC)
Ethyl phenylsulphonylacetate
Formule: C₁₀H₁₂O₄S
Numéro MDL: MFCD00025041
Numéro CAS: 7605-30-3
EINECS: 231-516-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency